Principaux documents
840536P
Avanti
18:1 3-O-Sulfo MGDG (synthetic)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
3-O-sulfo monogalactosyldioleoylglycerol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C45H85NO13S
Poids moléculaire :
880.22
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1x1 mg (840536P-1MG)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
bioactive lipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@](COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (840536P-1MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable