610000
Avanti
Kit d'extrusion avec bloc chauffant/support
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Kit de mini-extrudeuse
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
Extruder Set with Block
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Description générale
La mini-extrudeuse Avanti permet aux chercheurs et aux scientifiques de préparer rapidement et efficacement des vésicules unilamellaires de grande taille par extrusion (technique LUVET).
Nous vous invitons à consulter les instructions pour en savoir plus sur la mini-extrudeuse Avanti Research™.
Nous vous invitons à consulter les instructions pour en savoir plus sur la mini-extrudeuse Avanti Research™.
Application
Le kit d'extrusion avec bloc chauffant/support a été utilisé pour la préparation de vésicules et des liposomes.
Conditionnement
Contenu du kit : notice, mini-extrudeuse, 2 seringues de 1 000 μl, 100 membranes en polycarbonate à pores de 0,1 μm, 100 supports filtres, 1 bloc chauffant/support.
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Composants de kit également disponibles séparément
Réf. du produit
Description
FDS
- 610020Mini-Extruder (only), Avanti Research™ - A Croda BrandFDS
- 610017Syringe (1000 μL), Avanti Research™ - A Croda BrandFDS
- 610014Filter Support, Avanti Research™ - A Croda BrandFDS
- 610005PC Membranes 0.1um, Avanti Research™ - A Croda BrandFDS
- 610024Extr. Heating Block, Avanti Research™ - A Croda BrandFDS
En option
Réf. du produit
Description
Tarif
Pièce de rechange
Réf. du produit
Description
Tarif
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Les clients ont également consulté
Liposome-enhanced lateral-flow assays for clinical analyses
Biosensors and Biodetection, 407-434 (2017)
Immobilization and detection of platelet-derived extracellular vesicles on functionalized silicon substrate: cytometric and spectrometric approach
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 409(4), 1109-1119 (2017)
In vivo experimental investigation on multi-pulse Nd: YAG laser-induced vesicle embolization of vascular lesions
Optics & Laser technology, 116, 246-255 (2019)
Trapping single molecules in liposomes: surface interactions and freeze- thaw effects
The Journal of Physical Chemistry B, 114(46), 15191-15198 (2010)