Principaux documents
700240P
Avanti
Nordeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
23-nor-5β-cholanoic acid-3α, 12α-diol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H38O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 5 mg ((700240P-5MG))
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
bile acids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700240P-5mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable