Z743767
ART® Low Retention SoftFit L Reload System
tip design ART 1000L, size 1000 μL, racked, sterile
Synonyme(s) :
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
sterile
Caractéristiques
racked
tip design ART 1000L
Conditionnement
pkg of 4X768 ea
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 2779-05
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
1000 μL