Principaux documents
Z740932
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials volumetric pipette, class A, meets DIN-ISO 648
capacity 5 mL, tol. 0.010 mL, white
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
class A
Conditionnement
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
tol. measuring range
0.010 mL
Capacité
5 mL
Couleur
white
Catégories apparentées
Description générale
Borosilicate glass, reusable, volumetric pipets, Calibrated to deliver. Permanent white fill mark and capacity mark. Color coded. Meets Class A, DIN-ISO 648 specifications.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC