Z560529
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 500 mL, top joint: threaded 24/40, column volume 400 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE stopcock
Joint
top joint: threaded24/40
Qualité
for chromatography
Technique(s)
HPLC: suitable
Colonne, D.E. × L utile
38 mm × 560 mm
Volume de la colonne
400 mL
Volume du réservoir
500 mL
Catégories apparentées
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC