W392901
cis-3-Hexenyl isobutyrate
≥98%, stabilized, FG
Synonyme(s) :
(Z)-3-hexen-1-yl isobutyrate
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Pureté
≥98%
Contient
0.01-0.20% α-tocopherol, synthetic as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
Point d'ébullition
92 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
apple; green; fruity
Chaîne SMILES
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C10H18O2/c1-4-5-6-7-8-12-10(11)9(2)3/h5-6,9H,4,7-8H2,1-3H3/b6-5-
Clé InChI
OSMAJVWUIUORGC-WAYWQWQTSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
185.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
85 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter