Principaux documents
W379700
Sigma-Aldrich
4-Acetoxy-2,5-dimethyl-3(2H)furanone
≥95%, FG
Synonyme(s) :
Strawberry acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.16
Numéro FEMA:
3797
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
13.099
Nomenclature NACRES :
NA.21
Propriétés organoleptiques:
caramel; brown; sweet
Qualité:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Source biologique:
synthetic
Agence:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Allergène alimentaire:
no known allergens
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Essai
≥95%
Indice de réfraction
n20/D 1.477 (lit.)
pb
243 °C (lit.)
Densité
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
caramel; brown; sweet
Chaîne SMILES 
CC1OC(C)=C(OC(C)=O)C1=O
InChI
1S/C8H10O4/c1-4-7(10)8(5(2)11-4)12-6(3)9/h4H,1-3H3
Clé InChI
VPKIUOQJQJVLRW-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup