Principaux documents
W375403
Sigma-Aldrich
Vanillin isobutyrate
≥98%, FG
Synonyme(s) :
(4-formyl-2-methoxyphenyl) 2-methylpropanoate, Isobutavan
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCO2C6H3-2-(OCH3)-4-(CHO)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.24
Numéro FEMA:
3754
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.811
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.524 (lit.)
Densité
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
sweet; vanilla
Chaîne SMILES 
COc1cc(C=O)ccc1OC(=O)C(C)C
InChI
1S/C12H14O4/c1-8(2)12(14)16-10-5-4-9(7-13)6-11(10)15-3/h4-8H,1-3H3
Clé InChI
BGKAKRUFBSTALK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Effect of ultra-high pressure pretreatment on the phenolic profiles, antioxidative activity and cytoprotective capacity of different phenolic fractions from Que Zui tea.: This study investigates the impact of ultra-high pressure pretreatment on phenolic compounds, including vanillin isobutyrate, in Que Zui tea. It highlights enhanced phenolic profiles, increased antioxidative activity, and improved cytoprotective capacity, indicating potential applications in food preservation and health supplements (Wang et al., 2023).
Actions biochimiques/physiologiques
Odor at 1.0%
Taste at 5 ppm
Conditionnement
Packaged in glass bottles
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
334.4 °F
Point d'éclair (°C)
168 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 105-105 (2003)