Principaux documents
W366609
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylbenzenethiol
≥95%, FG
Synonyme(s) :
2,6-Dimethylthiophenol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H3SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
138.23
Numéro FEMA:
3666
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
12.082
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Halal
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Pureté
≥95%
Peut contenir
≤50 ppm MTBE
Indice de réfraction
n20/D 1.5749 (lit.)
Point d'ébullition
122 °C/50 mmHg (lit.)
Densité
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
meaty; phenolic; sulfurous
Chaîne SMILES 
Cc1cccc(C)c1S
InChI
1S/C8H10S/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
Clé InChI
QCLJODDRBGKIRW-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... GABRA1(2554)
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter