Principaux documents
W320501
Sigma-Aldrich
4-Methyl-5-thiazoleethanol acetate
≥98%, FG
Synonyme(s) :
4-Methyl-5-thiazolylethyl acetate, Sulfuryl acetate, Sulfurol acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H11NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.24
Numéro FEMA:
3205
Numéro CE :
Conseil de l'Europe Nº :
11620
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
15.015
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.51 (lit.)
Point d'ébullition
117-118 °C/6 mmHg (lit.)
Densité
1.147 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
meaty
Chaîne SMILES 
CC(=O)OCCc1scnc1C
InChI
1S/C8H11NO2S/c1-6-8(12-5-9-6)3-4-11-7(2)10/h5H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
CRTCWNPLKVVXIX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Methyl-5-thiazoleethanol acetate is one of the key flavor compounds in indocalamus leaf.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Study on creation of an indocalamus leaf flavor.
Guangyong ZHU & Xiad Z.
Food Sci. Technol. null