W310107
Valeric acid
≥99%, FCC, FG
Synonyme(s) :
n-Valeric acid, Pentanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agence
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
EU Regulations 1223/2009
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Densité de vapeur
3.5 (vs air)
Pression de vapeur
0.15 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99%
Température d'inflammation spontanée
707 °F
Limite d'explosivité
7.6 %
Indice de réfraction
n20/D 1.408 (lit.)
Point d'ébullition
110-111 °C/10 mmHg (lit.)
185 °C (lit.)
Pf
−20-−18 °C (lit.)
Densité
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Allergène de parfum
no known allergens
Propriétés organoleptiques
cheesy; acidic; rancid
Chaîne SMILES
CCCCC(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)
Clé InChI
NQPDZGIKBAWPEJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Synthesis and biodegradation testing of some synthetic oils based on ester.: Examines the biodegradability of ester-based synthetic oils, with valeric acid esters playing a crucial role in environmental sustainability of industrial lubricants (Shazly RIE et al., 2024).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter