Key Documents
T12203
Sigma-Aldrich
3-Cyclohexene-1-carboxaldehyde
97%
Synonyme(s) :
1,2,3,6-Tetrahydrobenzaldehyde, 4-Formyl-1-cyclohexene
About This Item
Formule linéaire :
C6H9CHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.15
Numéro Beilstein :
774001
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
3.8 (vs air)
Niveau de qualité
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.4745 (lit.)
Point d'ébullition
163-164 °C (lit.)
Densité
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)C1CCC=CC1
InChI
1S/C7H10O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-2,6-7H,3-5H2
Clé InChI
DCFDVJPDXYGCOK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup