Principaux documents
SIK2703-10
Sigma-Aldrich
Pyridine-2,4,6-tricarboxylic acid - H3TDC
≥97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H5NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
≥97%
InChI
1S/C8H5NO6/c10-6(11)3-1-4(7(12)13)9-5(2-3)8(14)15/h1-2H,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
Clé InChI
CHGYKYXGIWNSCD-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Product of SiKEMIA
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable