Principaux documents
S727369
BIS(N,N-DIETHYLETHYLENEDIAMINE)NICKEL(II) THIOCYANATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H32N6NiS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
407.289
Numéro MDL:
Autres remarques