Principaux documents
O8801
Sigma-Aldrich
Chlorure d′oxalyle
reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
Dichlorure d'éthanedioyle
About This Item
Formule linéaire :
ClCOCOCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.93
Numéro Beilstein :
1361988
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
4.4 (vs air)
Pression de vapeur
150 mmHg ( 20 °C)
Pureté
98%
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Impuretés
≤1.0% phosgene content
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
Point d'ébullition
62-65 °C (lit.)
Pf
−10-−8 °C (lit.)
Densité
1.5 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C2Cl2O2/c3-1(5)2(4)6
Clé InChI
CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Le chlorure d'oxalyle est un réactif polyvalent rencontré dans diverses transformations chimiques, telles que la chloration, la dichloration, l'oxydation, la réduction, la déshydratation, la décarboxylation, la formylation et l'ouverture de cycle des époxydes.
Application
Le chlorure d'oxalyle peut être utilisé comme agent oxydant :
  • pour synthétiser des β,β′-dicétodithioéthers à partir de β,β′-dihydroxydithioéthers par une oxydation de Swern.
  • dans l'oxydation de Swern catalysée par le DMSO d'aldoximes et d'amides primaires en nitriles en présence de triéthylamine en guise de base.
  • dans l'oxydation de Moffatt-Swern d'alcools arylallyliques en cétones halogénées insaturées en présence de triéthylamine.
Réactif impliqué dans :
  • Synthèse d′ynones et d′ynediones N-hétérocycliques, servant à activer des acides carboxyliques
  • Chloration et halogénation
  • Cycloadditions [3+2] à trois composants
  • Réactions avec des organostannanes
  • Synthèse de cyclopenténones
  • Carbonylations, utilisées comme synthon carbonylé
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles
Les clients ont également consulté
Systematic survey of positive chlorine sources in the asymmetric Appel reaction: oxalyl chloride as a new phosphine activator.
Rajendran KV, et al.
Tetrahedron Letters, 54(51), 7009-7012 (2013)
Oxalyl chloride as a practical carbon monoxide source for carbonylation reactions.
Hansen SVF and Ulven T.
Organic Letters, 17(11), 2832-2835 (2015)
A direct access to α-diones from oxalyl chloride.
Babudri F, et al.
Tetrahedron Letters, 36(40), 7305-7308 (1995)
Oxalyl halides: Part II. Vibrational spectra and assignments for oxalyl fluoride and oxalyl chloride fluoride.
Hencher JL and King GW.
Journal of Molecular Spectroscopy, 16(1), 168-178 (1965)
Tsutomu Kimura et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (32)(32), 4077-4079 (2005-08-11)
Reaction of diastereomerically pure phosphinoselenoic acid salts with oxalyl chloride leads to enantiomerically pure P-chiral phosphinoselenoic chlorides with inversion of configuration at phosphorus; one of these chlorides is converted to a phosphinoselenothioic acid salt with a high degree of enantioselectivity.