221015
Chlorure d′oxalyle
ReagentPlus®, ≥99%
Synonyme(s) :
Dichlorure d'éthanedioyle
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
4.4 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
150 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
ReagentPlus®
Pureté
≥99%
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Impuretés
<10 ppb Heavy metals
Couleur
APHA: 0-150
Indice de réfraction
n20/D 1.429 (lit.)
Point d'ébullition
62-65 °C (lit.)
Pf
−10-−8 °C (lit.)
Densité
1.5 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
acyl chloride
Chaîne SMILES
ClC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C2Cl2O2/c3-1(5)2(4)6
Clé InChI
CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Preparation of Mosher′s acid chloride by reacting with Mosher′s acid in the presence of DMF.
- Activation of dimethyl sulfoxide for use in the oxidation of long-chain alcohols to carbonyls.
- Activation of α-keto carboxylic acids and N-heterocyclic carboxylic acids for alkynylation to form ynediones and N-heterocyclic ynones, respectively.
- Synthèse d′ynones et d′ynediones N-hétérocycliques, servant à activer des acides carboxyliques
- Chloration et halogénation
- Cycloadditions [3+2] à trois composants
- Réactions avec des organostannanes
- Synthèse de cyclopenténones
- Carbonylations, utilisées comme synthon carbonylé
Conditionnement
Informations légales
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
11.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles