N1658
1,8-Naphthalimide
99%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Pf
299-300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1NC(=O)c2cccc3cccc1c23
InChI
1S/C12H7NO2/c14-11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(10(7)8)12(15)13-11/h1-6H,(H,13,14,15)
Clé InChI
XJHABGPPCLHLLV-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable