MT51302049
Mettler-Toledo conductivity standard
Conductivity: 1413 μs/cm, volume 30 x 20 mL , sachets
Synonyme(s) :
conductivity calibration standard
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51302049
Volume
30 x 20 mL , sachets
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable