M67001
3-Methyl-2-pentanone
99%
Synonyme(s) :
sec-Butyl methyl ketone, Methyl sec-butyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.4 (lit.)
pb
118 °C/758 mmHg (lit.)
Densité
0.815 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCC(C)C(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-4-5(2)6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
UIHCLUNTQKBZGK-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12 °C - closed cup