Principaux documents
L6375
Sigma-Aldrich
Sulfate de lithium
greener alternative
≥98.5% (titration)
Synonyme(s) :
Sulfate de dilithium
About This Item
Formule linéaire :
Li2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.94
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Niveau de qualité
Pureté
≥98.5% (titration)
Forme
powder
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
845 °C (lit.)
Solubilité
absolute ethanol: insoluble(lit.)
acetone: insoluble(lit.)
pyridine: insoluble(lit.)
Densité
2.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES 
[Li+].[Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Li.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Le sulfate de lithium est un solide cristallin blanc soluble dans l'eau. Sa solubilité diminue lorsque la température augmente. Le sulfate de lithium est également hygroscopique par nature. Il présente des propriétés pyroélectriques. On le retrouve dans différentes applications dans les domaines des batteries lithium-ion, des supercondensateurs, de l'industrie du verre, de la production de céramique, de la synthèse organique et de la fabrication d'alliages.
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement et conformes à au moins un des douze principes de la chimie verte. L'efficacité énergétique de ce produit a été améliorée. Cliquez ici pour en savoir plus.
Application
Le sulfate de lithium peut être utilisé :
  • comme précurseur pour préparer des électrolytes polymères solides.
  • pour fabriquer des verres au borate de lithium destinés à des applications de stockage d'énergie.
  • comme électrolyte dans des piles lithium-ion aqueuses auto-réparatrices.
  • comme additif pour électrolyte dans des batteries au plomb-acide. L'ajout de sulfate de lithium améliore le cycle de vie et l'efficacité des batteries acides.
  • comme électrolyte pour la production de supercondensateurs de haute énergie et de grande puissance.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Possibility of lithium sulfate borate-based glass doping with Ni and Mn ions in energy storage application
Amorntep Montreeuppathum, et al.},
Radiation Physics and Chemistry, 206, 110803-110803 (2023)
Exploring the large voltage range of carbon/carbon supercapacitors in aqueous lithium sulfate electrolyte
Qiang Gao, et al.
Energy & Environmental Science, 5, 9611-9617 (2012)
Effects of lithium sulfate and zinc sulfate additives on the cycle life and efficiency of lead acid batteries
Nnabundo N Musei, et al.
ACS Omega, 6, 4423-4429 (2021)
Solid polymer electrolytes based on poly(vinylchloride)?lithium sulfate
T.Uma, et al.},
Materials Chemistry and Physics, 90, 239-244 (2005)
A self-healing aqueous lithium-ion battery
Yang Zhao, et al.},
Angewandte Chemie (International Edition in English), 55, 14384-14388 (2016)