Key Documents
I6903
Sigma-Aldrich
Iodoacetonitrile
98%
Synonyme(s) :
Cyanoiodomethane, Cyanomethyl iodide, Iodomethyl cyanide
About This Item
Formule linéaire :
ICH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.95
Numéro Beilstein :
1734628
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.574 (lit.)
Point d'ébullition
182-184 °C/720 mmHg (lit.)
Densité
2.307 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ICC#N
InChI
1S/C2H2IN/c3-1-2-4/h1H2
Clé InChI
VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter