Principaux documents
GF66914062
Alumina
sheet, thickness 0.25 mm, size 25 × 25 mm, purity 96.%
Synonyme(s) :
AL603025
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
96%
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 669-140-62
Taille
25 × 25 mm
Épaisseur
0.25 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable