GF39120814
Alumina
sheet, thickness 0.15 mm, size 50 × 50 mm, purity 96.%
Synonyme(s) :
AL603015
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 391-208-14
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
0.15 mm
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable