Principaux documents
GF20911148
Quartz - fused
powder, max. particle size 45 micron, weight 500 g
Synonyme(s) :
SI616010
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 209-111-48
Poids
500 g
Taille max. des part.
45 μm