Principaux documents
1.07536
Supelco
QUARTZ GRANULAIRE FIN,
WASHED AND CALCINED FOR ANALYSIS
Synonyme(s) :
QUARTZ GRANULAIRE FIN,
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
O2Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
11101503
Numéro de classement CE :
238-878-4
Nomenclature NACRES :
NB.51
Niveau de qualité
Forme
solid
Impuretés
≤0.05% HCl solubles
Perte
≤0.05% loss on ignition, 900 °C
Taille des particules
0.2-0.8 mm (>=40%)
pH
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O)
Point d'ébullition
>2200 °C/1013 hPa
Pf
1713 °C
Densité
2.65 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1400 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.01%
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Substances insolubles à l'acide chlorhydrique : ≤ 0,05 %
Chlorures (Cl) : ≤ 0,01 %
Perte au feu (900 °C) : ≤ 0,05 %
Taille des particules (0,2- 0,8 mm) : ≥ 40 %
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Ana Paula Jejesky de Oliveira et al.
PloS one, 15(2), e0229415-e0229415 (2020-02-29)
Avian adenoviruses (AdVs) are a very diverse group of pathogens causing diseases in poultry and wild birds. Wild birds, endangered by habitat loss and habitat fragmentation in the tropical forests, are recognised to play a role in the transmission of