Principaux documents
GF14545683
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
10m wire, 0.10mm diameter, annealed
Synonyme(s) :
NI055118
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 145-456-83
L × diam.
10 m × 0.10 mm