Principaux documents
GF62263807
Nickel/Chromium
foil, thickness 0.10 mm, Ni80%/Cr20%, length 2 m, coil width 25.4 mm
Synonyme(s) :
NI050237
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 622-638-07
Longueur
2 m
Largeur de la bobine
25.4 mm
Épaisseur
0.10 mm