C60406
2-Chloro-5-nitrobenzotrifluoride
97%
Synonyme(s) :
2-Chloro-5-nitro-α,α,α-trifluorotoluene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.508 (lit.)
Point d'ébullition
108 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
1.527 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3ClF3NO2/c8-6-2-1-4(12(13)14)3-5(6)7(9,10)11/h1-3H
Clé InChI
HQROXDLWVGFPDE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
210.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
99 °C - closed cup