Principaux documents
226653
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-nitrotoluene
98%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(NO2)Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.58
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Pf
27-30 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
nitro
Chaîne SMILES 
Cc1cc(Cl)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6ClNO2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9(10)11/h2-4H,1H3
Clé InChI
NSMZCUAVEOTJDS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
The cytotoxicity of 5-chloro-2-nitrotoluene, an analog of chlorphenamidine, was studied.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Effects of chlorphenamidine and its metabolites on HeLa cells.
M Murakami et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 11(2), 184-188 (1974-02-01)