Principaux documents
C54201
Sigma-Aldrich
1-(Chloromethyl)naphthalene
90%
Synonyme(s) :
1-Naphthylmethyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
C10H7CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.64
Numéro Beilstein :
636885
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
90%
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.635 (lit.)
Point d'ébullition
167-169 °C/25 mmHg (lit.)
Pf
32 °C (lit.)
Densité
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C11H9Cl/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2
Clé InChI
XMWGTKZEDLCVIG-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
remainder 2-(chloromethyl)naphthalene
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
269.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
132 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges