Principaux documents
C32801
Sigma-Aldrich
2-Chlorocyclopentanone
contains 0.2% calcium carbonate as stabilizer, 98%
About This Item
Formule linéaire :
ClC5H7(=O)
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
118.56
Numéro Beilstein :
1098899
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Contient
0.2% calcium carbonate as stabilizer
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
Point d'ébullition
72-74 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
ClC1CCCC1=O
InChI
1S/C5H7ClO/c6-4-2-1-3-5(4)7/h4H,1-3H2
Clé InChI
AXDZFGRFZOQVBV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter