Principaux documents
C23802
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzamide
98%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.58
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
solid
Essai:
98%
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
solid
Pf
172-176 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H6ClNO/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H2,9,10)
Clé InChI
BLNVISNJTIRAHF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable