Principaux documents
A54008
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-ethoxybenzothiazole
technical grade
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H10N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.25
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
161-163 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOc1ccc2nc(N)sc2c1
InChI
1S/C9H10N2OS/c1-2-12-6-3-4-7-8(5-6)13-9(10)11-7/h3-5H,2H2,1H3,(H2,10,11)
Clé InChI
KOYJWFGMEBETBU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3