Principaux documents
324213
Sigma-Aldrich
2-Amino-6-fluorobenzothiazole
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H5FN2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
99%
Pf
183-185 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Nc1nc2ccc(F)cc2s1
InChI
1S/C7H5FN2S/c8-4-1-2-5-6(3-4)11-7(9)10-5/h1-3H,(H2,9,10)
Clé InChI
CJLUXPZQUXVJNF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
K Savithri et al.
Bioinorganic chemistry and applications, 2018, 2452869-2452869 (2018-07-28)
Two novel oxidovanadium(IV) complexes with a new bidentate (O- and N-) imine-based ligand 2-((E)-(6-fluorobenzo[d]thiazol-2-ylimino)methyl)-6-methoxyphenol (HL) were synthesized under in situ experimental condition where VOSO4 acts as a kinetic template in the ratio 2 : 1 (L : M) and mixed ligand complex using 1,10-phenanthroline