Principaux documents
A16807
Sigma-Aldrich
3-Acetylindole
98%
Synonyme(s) :
3-Indolyl methyl ketone, NSC 47180, NSC 58084
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H9NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.18
Numéro Beilstein :
122579
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
crystals
Pf
188-192 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO/c1-7(12)9-6-11-10-5-3-2-4-8(9)10/h2-6,11H,1H3
Clé InChI
VUIMBZIZZFSQEE-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for preparation of:
  • Indole derivatives as antitumor agents
  • Endothelin-1 antagonists
  • Oncrasin-1 derivatives as inhibitors of the C-terminal domain of RNA polymerase II with antitumor activities
  • Inhibitors of hepatitis C NS3/4A serine protease
  • Antibacterial agens against MDR Staphylococcus aureus strains
  • Antimalarial agents
  • Anti-bovine viral diarrhea virus (BVDV) agents
  • HIV-1 integrase inhibitors
  • Inhibitors of NF-κB transcription regulation related to TNF-α cytokine release
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Zong-ying Liu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(15), 4167-4170 (2009-06-16)
A novel series of 1-(benzo[b]thiophen-2-yl)ethanone analogues were prepared and evaluated for enhancing BMP-2 expression. Compounds 1-5, 7, 8, 12, 13 and 16, with upregulation rate values of 35.6%, 27.9%, 39.8%, 32.0%, 37.1%, 30.2%, 28.0%, 33.5%, 22.8% and 27.3% in vitro