935905
Fluoroethylene carbonate
Technipur®, 99% (GC)
Synonyme(s) :
4-Fluoro-1,3-dioxolan-2-one, FEC
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
99% (GC)
Forme
solid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Point d'ébullition
212 °C
Pf
18-23 °C
Densité
1.485 g/cm3
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
FC1COC(=O)O1
InChI
1S/C3H3FO3/c4-2-1-6-3(5)7-2/h2H,1H2
Clé InChI
SBLRHMKNNHXPHG-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable