Principaux documents
903485
Sigma-Aldrich
11β-Hydroxy-4-androstene-3,17-dione-9,11,12,12-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C19D4H22O3
Poids moléculaire :
306.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.24
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥98% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
O=C([C@@]1(C)C([2H])([2H])[C@@](O)([2H])[C@]2([2H])[C@@]3(C)CC4)CCC1C2CCC3=CC4=O
InChI
1S/C19H26O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-15,17,21H,3-8,10H2,1-2H3/t13?,14?,15-,17+,18-,19-/m0/s1/i10D2,15D,17D
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable