Principaux documents
590428
Sigma-Aldrich
1-Iodobutane-d9
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains copper as stabilizer
Synonyme(s) :
Butyl-d9 iodide
About This Item
Formule linéaire :
CD3(CD2)2CD2I
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Pureté
≥99% (CP)
Contient
copper as stabilizer
Point d'ébullition
130-131 °C (lit.)
Pf
-103 °C
Densité
1.696 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+9
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])I
InChI
1S/C4H9I/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2
Clé InChI
KMGBZBJJOKUPIA-YNSOAAEFSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
91.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
33 °C - closed cup