Principaux documents
901586
Sigma-Aldrich
2-Ketobutyric acid solution
1.0 M in toluene
Synonyme(s) :
2-Oxobutanoic acid, 2-Oxobutyric acid, Propionylformic acid
About This Item
Formule linéaire :
C4H6O3
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
liquid
Forme
liquid
Concentration
1.0 M in toluene
Indice de réfraction
n/D 1.490
Densité
0.878 g/mL
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
ketone
InChI
1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7)
Clé InChI
TYEYBOSBBBHJIV-UHFFFAOYSA-N
Application
Building block offered as a solution in toluene for more convenient handling
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
47.3 °F
Point d'éclair (°C)
8.5 °C