Principaux documents
S97439
2,6-BIS-(4-MEO-PHENYL)-4-OXO-CYCLOHEXANE-1,1-DICARBOXYLIC ACID DIMETHYL ESTER
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H26O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.471
Numéro MDL:
Autres remarques