901494
N-Methylated pomalidomide
≥98%
Synonyme(s) :
4-Amino-2-(1-methyl-2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindoline-1,3-dione, E3 Ligase ligand methylated negative control, Ligand for PROTAC® research
About This Item
Produits recommandés
ligand
N-Methylated Pomalidomide
Niveau de qualité
Pureté
≥98%
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: ligand
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(C(CC1)N(C2=O)C(C3=C2C=CC=C3N)=O)N(C)C1=O
Application
Autres remarques
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Hijacking the E3 Ubiquitin Ligase Cereblon to Efficiently Target BRD4
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable