Principaux documents
901197
Sigma-Aldrich
(t-Bu)2PhP Pd G3
95%
Synonyme(s) :
Methanesulfonato (di-tert-butyl) phenylphosphino (2′-amino-1,1′-biphenyl-2-yl) palladium(II), PPh(t-Bu)2-Pd-G3
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H36NO3PPdS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
592.04
Code UNSPSC :
12161600
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95%
Forme
solid
Caractéristiques
generation 3
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Pf
163-169 °C (decomp.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C1=CC=CC=C1.NC2=C(C3=C([Pd]OS(C)(=O)=O)C=CC=C3)C=CC=C2
InChI
1S/C14H23P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-13(2,3)15(14(4,5)6)12-10-8-7-9-11-12;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h7-11H,1-6H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Clé InChI
IQWMOOOMAPPAMZ-UHFFFAOYSA-M
Autres remarques
Third-generation Buchwald precatalyst.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable