857416
(−)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methyl-L-alanine sesquihydrate
99%, for peptide synthesis
Synonyme(s) :
α-Methyl-L-DOPA, L-α-Methyl-DOPA
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
(−)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methyl-L-alanine sesquihydrate, 99%
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
powder
Activité optique
[α]25/D −13°, c = 1 in H2O
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pf
>300 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
O.O.O.C[C@](N)(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O.C[C@](N)(Cc2ccc(O)c(O)c2)C(O)=O
InChI
1S/2C10H13NO4.3H2O/c2*1-10(11,9(14)15)5-6-2-3-7(12)8(13)4-6;;;/h2*2-4,12-13H,5,11H2,1H3,(H,14,15);3*1H2/t2*10-;;;/m00.../s1
Clé InChI
YKFCISHFRZHKHY-NGQGLHOPSA-N
Informations sur le gène
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable