Principaux documents
79416
Sigma-Aldrich
Phosphazene base P2-t-Bu solution
~2.0 M in THF
Synonyme(s) :
1-tert-Butyl-2,2,4,4,4-pentakis(dimethylamino)-2λ5,4λ5-catenadi(phosphazene)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H39N7P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.45
Beilstein:
5759205
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solution
Niveau de qualité
Concentration
~2.0 M in THF
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CN(C)P(=NC(C)(C)C)(N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C14H39N7P2/c1-14(2,3)15-22(17(4)5,18(6)7)16-23(19(8)9,20(10)11)21(12)13/h1-13H3
Clé InChI
CJTQESMNKMUZAO-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Extremely strong and hindered neutral nitrogen base; it is about 109 times more basic than DBU [pKa (DMSO) 21.45]. Stable to hydrolysis and unaffected by alkylating agents; Highly selective base; Deprotonation of phosphines
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
R. Schwesinger et al
Liebigs Ann. Chem., 1055-1055 (1996)
F. Uhlig et al.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 81, 155-155 (1993)
M. Falk-Heppner et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 101, 1281-1281 (1989)