20615
2-tert-Butyl-1,1,3,3-tetramethylguanidine
≥97.0% (GC)
Synonyme(s) :
BTMG
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.457
Point d'ébullition
88-89 °C/43 mmHg (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
CN(C)\C(=N/C(C)(C)C)N(C)C
InChI
1S/C9H21N3/c1-9(2,3)10-8(11(4)5)12(6)7/h1-7H3
Clé InChI
YQHJFPFNGVDEDT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Synthesis of dinaphthyl ethers: Barton′s base, which includes 2-tert-Butyl-1,1,3,3-tetramethylguanidine, was utilized to promote SNAr reactions for the synthesis of highly oxygenated dinaphthyl ethers, demonstrating its efficacy as a catalyst in complex organic synthesis processes (Wipf and Lynch, 2003).
Attention
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65.0 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter