Principaux documents
790826
Sigma-Aldrich
Cyclopropylamine-2,2,3,3-d4
99 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3D4H3N
Poids moléculaire :
61.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % D
Pureté
98% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
NC1C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C3H7N/c4-3-1-2-3/h3H,1-2,4H2/i1D2,2D2
Clé InChI
HTJDQJBWANPRPF-LNLMKGTHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
33.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
1 °C - closed cup