233100
CL-387,785
A cell-permeable and irreversible inhibitor of EGF-receptor (EGFR) kinase activity in vivo (IC₅₀ = 250-490 pM) as well as EGF-stimulated autophosphorylation of tyrosine residues in the EGFR in vivo (IC₅₀ = 5 nM).
Synonyme(s) :
CL-387,785, N-[4-[(3-Bromophenyl)amino]-6-quinazolinyl]-2-butynamide, EKI-785
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Couleur
pale yellow
Solubilité
DMSO: 200 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C18H13BrN4O/c1-2-4-17(24)22-14-7-8-16-15(10-14)18(21-11-20-16)23-13-6-3-5-12(19)9-13/h3,5-11H,1H3,(H,22,24)(H,20,21,23)
Clé InChI
BTYYWOYVBXILOJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
EGFR kinase activity
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Discafani, C.M., et al. 1999. Biochem. Pharmacol. 57, 917.
Sweeney, W.E., et. al. 1999. Kidney Int.56, 406.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable