77411
Peppermint oil
natural, from Mentha piperita L.
Synonyme(s) :
Mentha piperita
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Mentha piperita L.
Niveau de qualité
Forme
oil
Qualité
natural
Indice de réfraction
n20/D 1.46
n20/D 1.461 (lit.)
Point d'ébullition
215 °C (lit.)
Densité
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Autres remarques
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
150.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
66 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter