763977
Tri(ethylene glycol) diacrylate
97%, cross-linking reagent polymerization reactions, ≤1000 ppm MEHQ as inhibitor
Synonyme(s) :
Triethyleneglycol diacrylate
About This Item
Produits recommandés
product name
Tri(ethyleneglycol) diacrylate, contains ≤1000 ppm MEHQ as inhibitor, 97%
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Contient
≤1000 ppm MEHQ as inhibitor
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
Indice de réfraction
n20/D 1.464
Densité
1.110 g/mL at 25 °C
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: homobifunctional
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C=CC(=O)OCCOCCOCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C12H18O6/c1-3-11(13)17-9-7-15-5-6-16-8-10-18-12(14)4-2/h3-4H,1-2,5-10H2
Clé InChI
INQDDHNZXOAFFD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available